Documentos clave
612057
Supelco
Nicotine solution
NMR reference standard, 2 mg/mL in methanol-d4 (99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 390,00
US$ 390,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 390,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2
Peso molecular:
162.23
Código UNSPSC:
12142201
NACRES:
NA.24
US$ 390,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
NMR reference standard
Nivel de calidad
composición
TMS, 0.05%
concentración
2 mg/mL in methanol-d4 (99.8 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
5 mm × 8 in.
idoneidad
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
Cantidad
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)