Merck
607096
Sigma-Aldrich
17α-(Acetoxy-1-13C,2,2,2-d3)-6-methyl-4,6-pregnadiene-3,20-dione
99 atom % 13C, 99 atom % D
Sinónimos:
Magestrol acetate-1-13C,2,2,2-d3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC23H29D3O4
Peso molecular:
388.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
Formulario
solid
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)=O
InChI
1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h12-13,18-20H,6-11H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1/i3D3,16+1
Clave InChI
RQZAXGRLVPAYTJ-KZUQRROGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)