WHA1851050
Whatman® quartz QM-A filter discs 2.2 μm pore size
white, air sampling, 100 ea, 50 mm diam
Sinónimos:
Z741043, glass fiber filters, quartz fiber filters
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® QM-A quartz filters, Circles, 50 mm 100/pk
Materiales
circles
quartz membrane
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 1851-050
Whatman Article No. 28418543 (US reference)
Diámetro
50 mm
tamaño de poro
2.2 μm
idoneidad
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Descripción general
- Grade: QM-A
- Description: Quartz
- Particle Retention in Liquid (μm): 2.2
- Air Flow (s/100 mL/in²): 6.4
- Typical Thickness (μm): 450
- Basis Weight (g/m²): 85
Características y beneficios
- Temperature resistant up to 800°C
- Binder-free
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)