Merck
606936
Sigma-Aldrich
Methanol-13C,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
Sinónimos:
Methyl-13C,d3 alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
13CD3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
36.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
densidad
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1D3
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-KQORAOOSSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)