Merck
603546
Sigma-Aldrich
Methanol-13C
99 atom % 13C, <1% 18O
Sinónimos:
Methyl-13C alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3OH
Peso molecular:
33.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
65.4 °C
densidad
0.815 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[13CH3]O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)