Merck
60604
Sigma-Aldrich
Potassium p-toluenethiosulfonate
≥97.0% (S)
Sinónimos:
p-Toluenethiosulfonic acid potassium salt, Potassium 4-methylbenzenethiosulfonate, Potassium thiotosylate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SO2SK
Número de CAS:
Peso molecular:
226.36
Beilstein:
3747559
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (S)
Formulario
powder
mp
227-229 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=S
InChI
1S/C7H8O2S2.K/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
RUDNWZFWWJFUSF-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)