Merck
390267
Sigma-Aldrich
S-Phenyl benzenethiosulfonate
99%
Sinónimos:
Benzenethiosulfonic acid S-phenyl ester
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 288,00
5 G
US$ 745,00
US$ 288,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 288,00
5 G
US$ 745,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5SO2SC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
250.34
Beilstein:
1530592
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 288,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
mp
36-53 °C (lit.)
grupo funcional
disulfide
cadena SMILES
O=S(=O)(Sc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O2S2/c13-16(14,12-9-5-2-6-10-12)15-11-7-3-1-4-8-11/h1-10H
Clave InChI
ATKJLMWDXASAJA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)