para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 88,50 |
25 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 209,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH3KO3S
Número CAS:
Peso molecular:
134.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-202-7
Beilstein/REAXYS Number:
3914899
MDL number:
Assay:
≥98.0% (dry substance, T)
Form:
crystals
US$ 88,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98.0% (dry substance, T)
form
crystals
loss
<10% loss on drying
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[K+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.K/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
XWIJIXWOZCRYEL-UHFFFAOYSA-M
General description
1,3,(6,7)-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate is an anionic chromophore often used in the fabrication of Ni, PPy-NTS and PPy-PTS electrodes to enhance the hydrogen evolution reaction.
Application
Potassium methanesulfonate can be employed as a cocatalyst in ruthenium-catalyzed C-H arylation of heteroarylbenzenes.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (dry substance, T) | assay 98% | assay ≥98.5% | assay 85% |
| form crystals | form solid | form powder | form - |
| loss <10% loss on drying | loss - | loss - | loss - |
| functional group sulfonic acid | functional group sulfonic acid | functional group - | functional group sulfinic acid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?