Merck
604380
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde-13C
≥99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinónimos:
Formaldehyde-13C polymer
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 1.450,00
US$ 1.450,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 1.450,00
About This Item
Fórmula lineal:
(13CH2O)n
Peso molecular:
31.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.450,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
170 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[X]O[13CH2]O[13CH2]O[13CH2][X]
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
André K Eckhardt et al.
Nature chemistry, 10(11), 1141-1147 (2018-09-12)
Carbohydrates (CH2O)n are the formal adducts of carbon (atoms) to water with a repeating unit that structurally resembles H-C̈-OH (hydroxymethylene). Although hydroxymethylene has been suggested as a building block for sugar formation, it is a reactive species that had escaped