Merck
394513
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde-d2
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Deuterated paraformaldehyde, Dideuteroparaformaldehyde, Formaldehyde-d2 polymer, Polyoxymethylene-D2
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 339,00
5 G
US$ 1.080,00
US$ 339,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 339,00
5 G
US$ 1.080,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CD2O)n
Número de CAS:
Peso molecular:
32.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 339,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
mp
170 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[2H]C([2H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
Clave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-DICFDUPASA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)