603562
1,3-Propanediol-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
HO13CH213CH213CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
79.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
214 °C (lit.)
mp
-27 °C (lit.)
densidad
1.094 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
O[13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
YPFDHNVEDLHUCE-VMIGTVKRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?