Merck
613525
Sigma-Aldrich
1,3-Propane-d6-diol
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
HOCD2CD2CD2OH
Peso molecular:
82.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
bp
214 °C (lit.)
mp
-27 °C (lit.)
densidad
1.107 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2
Clave InChI
YPFDHNVEDLHUCE-NMFSSPJFSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)