Merck
336459
Sigma-Aldrich
Glycine-2,2-d2
98 atom % D
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 989,00
US$ 989,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 989,00
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCD2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
77.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 989,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2
Clave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-DICFDUPASA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Marc Hennequart et al.
Nature communications, 12(1), 6176-6176 (2021-10-28)
Serine is a non-essential amino acid that is critical for tumour proliferation and depletion of circulating serine results in reduced tumour growth and increased survival in various cancer models. While many cancer cells cultured in a standard tissue culture medium