602000
Krypton-86Kr
99 atom %
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom %
Ensayo
≥99.5% (Total Krypton)
Formulario
gas
impurezas
<0.5% Total others
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[86Kr]
InChI
1S/Kr/i1+2
Clave InChI
DNNSSWSSYDEUBZ-NJFSPNSNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?