Merck
596655
Sigma-Aldrich
Deuterium iodide
98 atom % D
Sinónimos:
Hydrogen-d iodide
About This Item
Fórmula lineal:
DI
Número de CAS:
Peso molecular:
128.92
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352003
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
gas
bp
−35.1 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
I[2H]
InChI
1S/HI/h1H/i/hD
Clave InChI
XMBWDFGMSWQBCA-DYCDLGHISA-N
Categorías relacionadas
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)