Merck
59590
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
1-Methylethanethiol, Isopropyl mercaptan
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHSH
Número de CAS:
Peso molecular:
76.16
Beilstein:
605260
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
2.6 (vs air)
presión de vapor
455 mmHg ( 37.8 °C)
Ensayo
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426
bp
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
densidad
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thiol
cadena SMILES
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Propanethiol can react with 6-nitroquinoline in the presence of excess sodium hydride to form 5-isopropylthio-6-nitroquinoline as the major product.[1]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-23.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-31 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
?Direct thioalkylation of nitroquinolines with alkanethiolate anions via nucleophilic displacement of a ring hydrogen atom?
Kawakami T and Suzuki H
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, (21), 3640-3644 (2000)