Merck
W347809
Sigma-Aldrich
1-Butanethiol
≥98%
Sinónimos:
Butyl mercaptan, Mercaptan C4
Seleccione un Tamaño
W347809-SAMPLE-K
US$ 59,80
1 KG
US$ 281,00
US$ 59,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W347809-SAMPLE-K
US$ 59,80
1 KG
US$ 281,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3SH
Número de CAS:
Peso molecular:
90.19
Número de FEMA:
3478
Beilstein:
1730908
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
526
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.010
NACRES:
NA.21
US$ 59,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
densidad de vapor
3.1 (vs air)
presión de vapor
83 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.443 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
densidad
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
sulfurous
cadena SMILES
CCCCS
InChI
1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
1-Butanethiol is a volatile sulfur-containing odorous compound that is reported to occur in skunk oil.[1]
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The history of skunk defensive secretion research.
Wood WF
The Chemical Educator, 4(2), 44-50 (1999)
Nicole W G Smits et al.
Inorganic chemistry, 58(19), 13007-13019 (2019-09-25)
The structure of the copper complex of the 6-((1-butanethiol)oxy)-tris(2-pyridylmethyl)amine ligand (Cu-tmpa-O(CH2)4SH) anchored to a gold surface has been investigated. To enable covalent attachment of the complex to the gold surface, a heteromolecular self-assembled monolayer (SAM) of butanethiol and a thiol-substituted
E Mather-Mihaich et al.
Comparative biochemistry and physiology. C, Comparative pharmacology and toxicology, 85(2), 427-432 (1986-01-01)
Indicators of free-radical or oxidant-mediated responses were quantified in channel catfish, Ictalurus punctatus, exposed to the organophosphorus herbicide DEF and its metabolite, n-butyl mercaptan (nBM). The activities of the antioxidant enzymes superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPX) and catalase did
Late acute, delayed neurotoxic and cholinergic effects of S,S,S-tributyl phosphorotrithioite (Merphos) in hens.
M B Abou-Donia et al.
Toxicology and applied pharmacology, 53(3), 439-457 (1980-05-01)
Y W Yang et al.
Journal of synchrotron radiation, 8(4), 1121-1123 (2001-08-07)
The adsorption of 1-butanethiol on Cu(111) and square root of 7 x square root of 7 R19.1 degrees S/Cu(111) surfaces has been studied by S K-edge near edge X-ray absorption fine structure (NEXAFS) spectroscopy and thermal desorption spectroscopy. Upon adsorption