Merck
595829
Sigma-Aldrich
Nicotinic acid-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinónimos:
Niacin-13C6, Vitamin B3-13C6
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 3.640,00
US$ 3.640,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 3.640,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6H5NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
129.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.13
US$ 3.640,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
236-239 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
PVNIIMVLHYAWGP-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Nicotinic acid (pyridine-3-carboxylic acid) is also known as niacin or vitamin B3. It is a water-soluble vitamin found in some vegetable and animal sources. Niacin is also a precursor for the synthesis of NAD and NADP.[1][2]
Aplicación
Nicotinic acid-13C6 is also known as niacin-13C6. This product can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Effect on cardiovascular risk of high density lipoprotein targeted drug treatments niacin, fibrates, and CETP inhibitors: meta-analysis of randomised controlled trials including 117 411 patients
Keene D, et al.
BMJ (Clinical Research ed.), 349, 4379-4379 (2014)
Niacin, Nicotinamide, and Nicotinic Acid
Van A and Susan D
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 349, 4379-4379 (2000)