Merck
809799
Sigma-Aldrich
Nicotinamide-2,6,7-13C3-(pyridyl-15N)
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Sinónimos:
Vitamin B3-2,6,7-13C-(pyridyl-15N)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 1.360,00
US$ 1.360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 1.360,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C3H615NNO
Peso molecular:
126.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
 13C
 15N
≥98 atom %
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
color
white to off-white
mp
128 °C
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N[13C](C1=CC=[13CH][15N]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)/i3+1,4+1,6+1,8+1
Clave InChI
DFPAKSUCGFBDDF-DNUYGDBSSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Nicotinamide (or niacinamide) is a form of vitamin B3 that can be used in a variety of therapeutic applications. It is found in meat, fish, nuts, and mushrooms, as well as in some vegetables. It is an amide derivative of nicotinic acid and is preferred in the treatment of pellagra, acne and skin cancer.[1][2]
Nicotinamide-2,6,7-13C3-(pyridyl-15N) is an isotope of vitamin B3 wherein pyridine nitrogen and C-2, C-6, C-7 pyridine carbons are replaced by 15N7 and 13C6 isotopes, respectively.
Aplicación
Nicotinamide-2,6,7-13C3-(pyridyl-15N) can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
150 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
A review of nicotinamide: treatment of skin diseases and potential side effects
Rolfe HM
Journal of Cosmetic Dermatology, 13(4), 324-328 (2014)
Safety of high-dose nicotinamide: a review
Knip M, et al.
Diabetologia, 43(11), 1337-1345 (2000)