Merck
595462
Sigma-Aldrich
1,2-Indandione-2-oxime
97%
Sinónimos:
2-Oximino-1-indanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
209 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O\N=C1/Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)10-12/h1-4,12H,5H2/b10-8+
Clave InChI
CWEXMSPEUDRDPH-CSKARUKUSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)