Merck
415472
Sigma-Aldrich
2-Indanone oxime
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
147.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
96%
mp
152-154 °C (lit.)
grupo funcional
oxime
cadena SMILES
O\N=C1/Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H9NO/c11-10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4,11H,5-6H2
Clave InChI
UJLFLOAXKVGYIA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Reduction of 2-indanone oxime to 2-aminoindane has been reported.[1]
Aplicación
2-Indanone oxime may be used for the preparation of 2-aminoindane hydrochloride by using active palladium catalyst.[2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Physiologically active indanamines1.
Levin N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 9(4), 380-391 (1944)
The reduction of 2-indanone oxime to 2-aminoindane. Methods and mechanisms.
Rosen WE and Green MJ.
The Journal of Organic Chemistry, 28(10), 2797-2804 (1963)