Merck
593427
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-methylpyridine
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 177,00
US$ 177,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 177,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
109.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 177,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
mp
183-187 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(O)nc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5-2-3-6(8)7-4-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
SOHMZGMHXUQHGE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Emma Kirkman-Davis et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(39), 13693-13703 (2020-10-01)
A family of pyrazine-bridged, linear chain complexes of Cu(ii) of the formula [CuL2(H2O)2(pz)](ClO4)2 [pz = pyrazine; L = n-methyl-2(1H)-pyridone, n = 3 (1), 5 (2), and 6 (3)] has been prepared. Single-crystal X-ray diffraction shows six-coordinate, pyrazine-bridged chains with trans-pairs