Merck
593168
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,4-dimethoxybenzoylacetate
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 217,00
US$ 217,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 217,00
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OCOCH2COC6H3(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
252.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 217,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
mp
37-41 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C13H16O5/c1-4-18-13(15)8-10(14)9-5-6-11(16-2)12(7-9)17-3/h5-7H,4,8H2,1-3H3
Clave InChI
BHSYONGONOKNAI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lorenzo Vannozzi et al.
International journal of nanomedicine, 11, 69-91 (2016-01-06)
This work aims to demonstrate the possibility to fabricate ultra-thin polymeric films loaded with an anti-restenotic drug and capable of tunable drug release kinetics for the local treatment of restenosis. Vascular nanopatches are composed of a poly(lactic acid) supporting membrane
Vito Coviello et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 117, 276-285 (2017-05-01)
Nano-sized colloidal carriers represent innovative drug delivery systems, as they allow a targeted and prolonged release of poorly water-soluble drugs, improving their bioavailability and modifying their pharmacokinetic parameters. In this work we describe cyclodextrin-based nanosponges, obtained through polimerization of β-cyclodextrin