59132
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ NP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinónimos:
SUPELCOSIL™ LC-NH2-NP 5UM 25CMX4.6MM HPLC COLUMN
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC SUPELCOSIL™ LC-NH2-NP, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L8
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
SUPELCOSIL™
Extensión del etiquetado
3% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
superficie
170 m2/g
cobertura de la superficie
surface coverage 5.1 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
grupo activo de la matriz
amino phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å
pH
2-7.5
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Categorías relacionadas
Descripción general
These columns should be used with non-aqueous mobile phases only.
Características y beneficios
• muestra una retención estable en separaciones de fase normal
• son menos sensibles a cantidades pequeñas o variables de agua en la fase móvil, sílica relativa a no modificada
• permite excelentes separaciones de vitaminas solubles en grasas
• are less sensitive to small or varying amounts of water in mobile phases, relative to unmodified silica
• provide excellent separations of fat-soluble vitamins
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?