Merck
592862
Sigma-Aldrich
3-Chloro-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H5ClO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
212.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
268-272 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1sc2ccccc2c1Cl
InChI
1S/C9H5ClO2S/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)13-8(7)9(11)12/h1-4H,(H,11,12)
Clave InChI
HJTMIYKPPPYDRJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Chloro-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid may be used in the synthesis of the following:
  • 5-(3-chlorobenzo[b]thiophen-2-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine via condensation with thiosemicarbazide in the presence of POCl3
  • 2-benzo[b]thiophen-2-yl-6-methylbenzo[d][1;3]oxazi-4-one via reaction with 2-amino-5-methyl-benzoic acid in the presence of carbonyl diimidazole
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Neutral Inhibitors of the Serine Protease Factor Xa?
Shrader.DW, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 11(14), 1801- 1804 (2001)
Synthesis and biological activity of new 1,3,4-thiadiazole derivatives?
Aly.A.A and Sayed-LE.R
Chemical Papers, 60(01), 56-60 (2006)
Michael D Neinast et al.
Cell metabolism, 29(2), 417-429 (2018-11-20)
Elevations in branched-chain amino acids (BCAAs) associate with numerous systemic diseases, including cancer, diabetes, and heart failure. However, an integrated understanding of whole-body BCAA metabolism remains lacking. Here, we employ in vivo isotopic tracing to systemically quantify BCAA oxidation in healthy