Merck
592617
Sigma-Aldrich
Glycine-15N,d5
98 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
D215NCD2CO2D
Número de CAS:
Peso molecular:
81.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
98 atom % D
Formulario
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2,3+1/hD3
Clave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-GLDTTZKRSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)