Saltar a
F2552
Formestane
solid
Sinónimos:
4-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione, CGP-32349
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 325,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H26O3
Número CAS:
Peso molecular:
302.41
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
US$ 325,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C(O)C(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-10-8-15(20)17(22)14(18)4-3-11-12-5-6-16(21)19(12,2)9-7-13(11)18/h11-13,22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,18+,19-/m0/s1
InChI key
OSVMTWJCGUFAOD-KZQROQTASA-N
Gene Information
human ... CYP19A1(1588)
Biochem/physiol Actions
Aromatase inhibitor used as an anti-cancer agent against estrogen-dependent tumors.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M06000001681000NIST1D
Mestranol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0600000
Mestranol
Limestone NIST® SRM® 1d, argillaceous
NIST1D
Limestone
description
solid
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
NIST® SRM® 1d, argillaceous
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Gene Information
human ... CYP19A1(1588)
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)