Merck
592544
Sigma-Aldrich
2-Fluoropyridine-5-boronic acid pinacol ester
≥95%
Sinónimos:
2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridine, 2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15BFNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
223.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
29-33 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(F)nc2
InChI
1S/C11H15BFNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(13)14-7-8/h5-7H,1-4H3
Clave InChI
ZKSRQMCKFLGPQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.