Merck
588768
Sigma-Aldrich
1-Hexanol-13C6
99 atom % 13C
Sinónimos:
Hexyl-13C6 alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3(13CH2)413CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
108.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
156.5 °C (lit.)
mp
-52 °C (lit.)
densidad
0.861 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
ZSIAUFGUXNUGDI-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)