Merck
343838
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethanol-OD
98 atom % D
Sinónimos:
2-Butoxyethan(ol-d)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3OCH2CH2OD
Número de CAS:
Peso molecular:
119.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
bp
171 °C/743 mmHg (lit.)
densidad
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]OCCOCCCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3/i7D
Clave InChI
POAOYUHQDCAZBD-WHRKIXHSSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)