Merck
58825
Sigma-Aldrich
tert-Butyl isocyanoacetate
technical, ≥95% (GC)
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 203,00
5 ML
US$ 692,00
US$ 203,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 203,00
5 ML
US$ 692,00
About This Item
Fórmula lineal:
CNCH2COOC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
141.17
Beilstein:
4130722
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 203,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
technical
Ensayo
≥95% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.422
bp
50 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
0.97 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
isonitrile
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C7H11NO2/c1-7(2,3)10-6(9)5-8-4/h5H2,1-3H3
Clave InChI
IQSYKHVFMYGJER-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Review[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
U. Schollkopf
Angewandte Chemie (International Edition in English), 89, 351-351 (1977)
Stefan Oelmann et al.
Biomacromolecules, 20(1), 90-101 (2018-06-06)
A Passerini three-component polymerization was performed for the synthesis of amphiphilic star-shaped block copolymers with hydrophobic cores and hydrophilic coronae. The degree of polymerization of the hydrophobic core was varied from 5 to 10 repeating units, and the side chain