Merck
587400
Sigma-Aldrich
Samarium(III) phosphate hydrate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
O4PSm · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
245.33 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
≥99.99% trace metals basis
Formulario:
powder
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: samarium
cadena SMILES
O.[Sm+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.Sm/c1-5(2,3)4;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;/q;;+3/p-3
Clave InChI
GIUBLDXWAJRBHC-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)