325929
Terbium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Terbium triacetate
Seleccione un Tamaño
US$ 234,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 234,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
crystals and lumps
idoneidad de la reacción
core: terbium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
O.CC(=O)O[Tb](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.H2O.Tb/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);1H2;/q;;;;+3/p-3
Clave InChI
CUFVJHPGFMTTMB-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- As a precursor to prepare terbium oxide catalyst.[1]
- As a surface passivator to fabricate photoluminescent carbon quantum dots.[2]
- As a dopant to prepare Li co-doped ZnO nanoparticles which can be applied in electro-optic and magnetic devices.[3]
- As a sol-gel precursor to prepare lead zirconate titanate thin films.[4]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.