Saltar a
463531
Tris[2-(methylamino)ethyl]amine
97%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 221,00
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 806,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(H3CNHCH2CH2)3N
Número CAS:
Peso molecular:
188.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
US$ 221,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
97%
bp
77-78 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNCCN(CCNC)CCNC
InChI
1S/C9H24N4/c1-10-4-7-13(8-5-11-2)9-6-12-3/h10-12H,4-9H2,1-3H3
InChI key
GMLHUKQBMDKQBD-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris[2-(methylamino)ethyl]amine is a polyamine.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
645095549835102245
assay
97%
assay
90%
assay
96%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
77-78 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
120 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
-
bp
191 °C (lit.)
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
228.0 °F - closed cup
flash_point_c
108.9 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)