Merck
576271
Sigma-Aldrich
7-Aminoflavone
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 51,90
US$ 51,90
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 51,90
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
237.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 51,90
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
184-188 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadena SMILES
Nc1ccc2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO2/c16-11-6-7-12-13(17)9-14(18-15(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,16H2
Clave InChI
JGSKYGCPGCBEET-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Monika Stompor et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(30), 6749-6756 (2015-07-16)
Xanthohumol (14) and isoxanthohumol (6) derived from hop (Humulus lupulus L., Cannabaceae) and selected chalcone and chromene derivatives, obtained by chemical synthesis, were studied for antifeedant activity against the peach-potato aphid (Myzus persicae [Sulz.]). The study used also commercially available