411035
6-Hydroxyflavone
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
234-236 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadena SMILES
Oc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-11-6-7-14-12(8-11)13(17)9-15(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,16H
Clave InChI
GPZYYYGYCRFPBU-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Ar(24208) , Gabra2(29706)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)