Merck
404640
Sigma-Aldrich
2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-9-carboxaldehyde
98%
Sinónimos:
9-Formyl-8-hydroxyjulolidine
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 321,00
US$ 321,00
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 321,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H15NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
217.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
US$ 321,00
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
98%
form
powder or crystals
mp
72-74 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]C(=O)c1cc2CCCN3CCCc(c1O)c23
InChI
1S/C13H15NO2/c15-8-10-7-9-3-1-5-14-6-2-4-11(12(9)14)13(10)16/h7-8,16H,1-6H2
Inchi Key
NRZXBDYODHLZBF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)