575763
Sodium hydrogen periodate
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Sodium triparaperiodate, Trisodium dihydrogen orthoperiodate
About This Item
Productos recomendados
assay
99.999% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: oxidant
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].OI(O)([O-])([O-])([O-])=O
InChI
1S/H5IO6.3Na/c2-1(3,4,5,6)7;;;/h(H5,2,3,4,5,6,7);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
DSYMXPNUZLZKOA-UHFFFAOYSA-K
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)