Y0001308
Glycopyrronium bromide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Glycopyrrolate, α-cyclopentylmandelic acid ester with 3-hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, 1-methyl-3-pyrrolidyl α-cyclopentylmandelate methobromide, 1-methyl-3-pyrrolidyl α-phenyl-α-cyclopentylglycolate methobromide, 3-(2-phenyl-2-cyclopentylglycoloyloxy)-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, 3-hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide α-cyclopentylmandelate, AHR-504, Copyrrolate, Gastrodyn, NSC 250836, NSC 251251, NSC 251252, NVA-237, glycopyrronium bromide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
glycopyrronium
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H28NO3.BrH/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
VPNYRYCIDCJBOM-UHFFFAOYSA-M
Información sobre el gen
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)