Merck
722057
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-3′-iodoacetophenone
97%
Sinónimos:
1-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)ethanone, 2-Iodo-4-acetylphenol, 3-Iodo-4-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2-iodophenol
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 175,00
US$ 175,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 175,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7IO2
Número de CAS:
Peso molecular:
262.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 175,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
155-160 °C
grupo funcional
iodo
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(O)c(I)c1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(9)4-6/h2-4,11H,1H3
Clave InChI
SJRAJHOOMLHHQN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of cyclopentene fused benzofurans and indoles via Pd-catalyzed tandem ring opening-ring closing reaction with diazabicyclic alkenes
  • Highly regioselective synthesis of spirocyclic compounds by a palladium-catalyzed intermolecular tandem reaction
  • Regioselective synthesis of indene derivatives via Pd/C-catalyzed cyclization reaction in air
  • Preparation of carbazoles via cross-coupling with silylaryl triflates followed by palladium-catalyzed cyclization
  • Stereoselective preparation of heteropolycyclic compounds via palladium-catalyzed stereoselective heteroannulation of with cyclic alkenes
  • Preparation of disubstituted coumarins via palladium-catalyzed carbonylative annulation of internal alkynes
  • Preparation of arylalkynes, benzofurans and indoles via Sonogashira coupling and cyclization on alumina
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)