Merck
575178
Sigma-Aldrich
Samarium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Samarium monosulfate
About This Item
Fórmula lineal:
Sm2(SO4)3
Número de CAS:
Peso molecular:
588.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: samarium
cadena SMILES
[Sm+3].[Sm+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Sm/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
Clave InChI
LVSITDBROURTQX-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yu G Denisenko et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(6) (2020-03-19)
The oxidation process of samariumoxysulfide was studied in the temperature range of 500-1000 °C. Our DTA investigation allowed for establishing the main thermodynamic (∆Hºexp = -654.6 kJ/mol) and kinetic characteristics of the process (Ea = 244 kJ/mol, A = 2