Documentos clave
1.15348
Supelco
Comprimidos Kjeldahl
weight 5 g (tablet)without addition of Se and Hg
About This Item
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
tablet
Nivel de calidad
analitos específicos
nitrogen
técnicas
photometry: suitable
peso
5 g (tablet)without addition of Se and Hg
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
(sin añadir Se ni Hg) 5 g/comprimido
Tipo: Catalizador exento de mercurio y de selenio Composición:
Na2SO4 47,7 %
K2SO4 47,7 %
TiO2 2,8 %
CuSO4 1,8 %
Nota de análisis
Aspecto: comprimidos de color gris claro a azul claro
Prueba de aplicación: conforme
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.