574074
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
97%
Sinónimos:
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene, 1,3-Bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-1H-imidazolium chloride, 2,5-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reagent type: ligand
mp
278 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].CC(C)c1cccc(C(C)C)c1-n2cc[n+](c2)-c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H37N2.ClH/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;/h9-21H,1-8H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AVJBQMXODCVJCJ-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Application
Related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.
Emerging class of privileged ligands