Merck
574066
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride
Sinónimos:
1,3-Bis(mesityl)imidazolium chloride, 1,3-Dihydro-1,3-dimesityl-2H-imidazol-2-ylidene monohydrochloride, 1,3-Dimesitylimidazolium chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H25ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
340.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cl-].Cc1cc(C)c(c(C)c1)-n2cc[n+](c2)-c3c(C)cc(C)cc3C
InChI
1S/C21H25N2.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;/h7-13H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
OTOSIXGMLYKKOW-UHFFFAOYSA-M
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thi Kim Hoang Trinh et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(31), 17036-17046 (2019-07-30)
Although N-heterocyclic carbenes (NHCs) have brought profound changes in catalytic organic synthesis, their generation generally requires an inert atmosphere and harsh conditions. To overcome these limitations, an air-stable NHC photogenerator has been developed involving two mild components: 1,3-bis(mesityl)imidazolium tetraphenylborate (IMesH+BPh4-)
Thi Kim Hoang Trinh et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(39), 9242-9252 (2019-04-26)
In the search of smarter routes to control the conditions of N-heterocyclic carbene (NHCs) formation, a two-component air-stable NHC photogenerating system is reported. It relies on the irradiation at 365 nm of a mixture of 2-isopropylthioxanthone (ITX) with 1,3-bis(mesityl)imidazoli(ni)um tetraphenylborate. The