573337
(S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
95%
Sinónimos:
(S)-(+)-3-Hydroxy-N-methylpyrrolidine
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
optical activity
[α]20/D +6°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.4660 (lit.)
bp
181-182 °C (lit.)
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CC[C@H](O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI key
FLVFPAIGVBQGET-YFKPBYRVSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
192.0 °F - closed cup
flash_point_c
88.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)