Merck
569879
Sigma-Aldrich
3-(1-Thioureido)propyl, functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
Sinónimos:
Thiourea, silica gel supported
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 936,00
US$ 936,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 936,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 936,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Extensión del etiquetado
1.1 mmol/g loading
superficie
500 m2/g
tamaño de partícula
200-400 mesh
tamaño de poro
60 Å pore size
cadena SMILES
CCCNC(N)=S
InChI
1S/C4H10N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2-3H2,1H3,(H3,5,6,7)
Clave InChI
UHGKYJXJYJWDAM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Metal Scavenger: Pd, Pt, Rh, Ru, and Hg
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)