Merck
900674
Sigma-Aldrich
Triaminetetraacetate, sodium salt-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.41 mmol/g
Sinónimos:
Si-TAAcONa, SiliaMetS® TAAcONa
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 123,00
US$ 123,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 123,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
US$ 123,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
caducidad
2 yr (expiration date period)
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
tamaño de poro
60 Å pore size
capacidad
0.41 mmol/g loading(molecular loading)
solubilidad
all common solvents: soluble (aqueous and organic)
densidad aparente
635 g/L (typical tap density)
Aplicación
Triaminetetraacetate, sodium salt-functionalized silica gel is a metal scavenger: Ca, Cu, Cs, Ir, Li, Mg, Ni, Os, Pd, and Sn.
Precaución
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
Información legal
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)