Merck
569623
Sigma-Aldrich
9-Benzylidenefluorene
98%
Sinónimos:
9-Benzylidene-9H-fluorene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H14
Número de CAS:
Peso molecular:
254.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
74-77 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
c1ccc(cc1)\C=C2\c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H14/c1-2-8-15(9-3-1)14-20-18-12-6-4-10-16(18)17-11-5-7-13-19(17)20/h1-14H
Clave InChI
RMQMLYMBZGDKBY-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Refrigerate
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)