Merck
577111
Sigma-Aldrich
9-Anthracenylmethyl acrylate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
262.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
98%
λmáx.
251 nm
cadena SMILES
C=CC(=O)OCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C18H14O2/c1-2-18(19)20-12-17-15-9-5-3-7-13(15)11-14-8-4-6-10-16(14)17/h2-11H,1,12H2
Clave InChI
IPLSGZRALKDNRS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Fluorescent monomer
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)