Merck
569305
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3ClFCN
Número de CAS:
Peso molecular:
155.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
40-44 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
nitrile
cadena SMILES
Fc1c(Cl)cccc1C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H
Clave InChI
CHKLNKWJIDQKFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)